Learn More
2-(4-Cloro-1H-pirazol-1-il)etanol, TRC
Código de producto. 30334165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334165 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30334165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB418708500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
CAS 1003992-83-3
Fórmula molecular C5H7N2OCl
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7ClN2O/c6-5-3-7-8(4-5)1-2-9/h3-4,9H,1-2H2
SMILES OCCn1cc(Cl)cn1
Nombre IUPAC 2-(4-cloropirazol-1-il)etanol
Peso molecular (g/mol) 146.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0247