Learn More
2,4-butanosultona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Butanesultone |
| CAS | 1121-03-5 |
| Fórmula molecular | C4 H8 O3 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Methyl-1,2λ6-oxathiolane-2,2-dione, 3-Methyloxathiolane 2,2-dioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O3S/c1-4-2-3-7-8(4,5)6/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | O=S1(=O)OCCC1C |
| Nombre IUPAC | 2,2-dióxido de 3-metiloxatiolano |
| Peso molecular (g/mol) | 136.169 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.019 |