Learn More
2-[(4-Bromofenil)metil]-4,5-dihidro-4,4-dimetiloxazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(4-Bromophenyl)methyl]-4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole |
| CAS | 176324-85-9 |
| Fórmula molecular | C12H14BrNO |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14BrNO/c1-12(2)8-15-11(14-12)7-9-3-5-10(13)6-4-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)COC(=N1)Cc2ccc(Br)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[(4-bromofenil)metil]-4,4-dimetil-5H-1,3-oxazol |
| Peso molecular (g/mol) | 268.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.0259 |