Learn More
2-(4-Bromofenil)imidazo[1,2-a]piridina, Thermo Scientific™
Código de producto. 11480070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480070 1 g 1 g
11470070 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480070 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50590.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2-(4-Bromofenil)imidazo[1,2-a]piridina es una importante materia prima y un intermedio utilizado en los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34658-66-7
Fórmula molecular C13H9BrN2
Peso molecular (g/mol) 273.13
Número MDL MFCD00218250
Clave InChI GRZUOGFRIHABDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-bromophenyl imidazo 1,2-a pyridine, 2-4-bromo-phenyl-imidazo 1,2-a pyridine, 2-4-bromophenyl h-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-1aihf, 2-4-bromophenyl-imidazo 1,2-a pyridine, 2-4-bromophenyl imidazo 1,2-? pyridine, 2-4-bromophenyl imidazo 1,2-a pyridine #, imidazo 1,2-a pyridine,2-4-bromophenyl, imidazol 1,2-a pyridine, 2-4-bromophenyl
PubChem CID 623416
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)imidazo[1,2-a]piridina
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C1=CN2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.13