Learn More
2-(4-Bromofenil)furano, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10709595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10709595 250 mg 250 miligramos
10431134 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10709595 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34410CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 14297-34-8
Fórmula molecular C10H7BrO
Peso molecular (g/mol) 223.069
Número MDL MFCD07775614
Clave InChI FBIKSVALROQWIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-bromophenyl furan, 2-4-bromophenyl-furan, pubchem2039, 2 4-bromophenyl furan, 2-p-bromophenyl furan, 4-bromo-2-furyl benzene, furan, 2-4-bromophenyl
PubChem CID 11276114
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)furano
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromophenyl)furan
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza 97%