Learn More
2-(4-Bromofenil)etilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15450539 25 g 25 g
15440539 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63706.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 73918-56-6 | C8H11BrN | 201.09 g/mol
4-Bromophenethylamine was used in the synthesis of pyrazinoisoquinoline derivatives and N-2-(4-bromophenyl)ethyl chloroacetamide. It was also used in the synthesis of alkyl arylamino sufides employing elemental sulfur and various halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-bromofenetilamina se utilizó en la síntesis de derivados de pirazinoisoquinolina y cloroacetamida de N-2-(4-bromofenil)etilo. También se utilizó en la síntesis de sulfidas arilaminas alquilas que empleaban azufre elemental y varios haluros.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73918-56-6
Fórmula molecular C8H11BrN
Peso molecular (g/mol) 201.09
Número MDL MFCD00008189
Clave InChI ZSZCXAOQVBEPME-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 4-bromophenethylamine, 2-4-bromophenyl ethylamine, 2-4-bromophenyl ethanamine, p-bromophenethylamine, 2-4-bromo-phenyl-ethylamine, benzeneethanamine, 4-bromo, 2-4-bromophenyl ethan-1-amine, 4-bromophenylethylamine, 4-bromobenzeneethanamine, 1-amino-2-4-bromophenyl ethane
PubChem CID 533915
SMILES [NH3+]CCC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromophenyl)ethylamine
Color Incolora
Densidad 1.290 g/mL
Punto de ebullición 63°C to 72°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.574
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)etanolamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido