Learn More
2-(4-Bromofenil)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478116
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478116 1 g 1 g
11488116 5 g 5 g
11498116 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478116 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14143.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4654-39-1 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4654-39-1
Fórmula molecular C8H9BrO
Peso molecular (g/mol) 201.063
Número MDL MFCD00002897
Clave InChI PMOSJSPFNDUAFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-bromophenyl ethanol, 4-bromophenethyl alcohol, p-bromophenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-bromo, 2-4-bromophenyl ethan-1-ol, 2-4-bromo-phenyl-ethanol, 2-4-bromophenyl ethyl alcohol, 2-p-bromophenyl ethanol, phenethyl alcohol, p-bromo, 4-bromobenzene ethanol
PubChem CID 72851
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)etanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromophenyl)ethanol
Densidad 1.436
Punto de ebullición 106°C to 108°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.573
Cantidad 1 g
Beilstein 2079929
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.06
Porcentaje de pureza 98%