Learn More
2-(4-Bromofenil)-6-yodoimidazo[1,2-a]piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15448005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448005 1 g 1 g
15458005 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448005 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32156.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118000-66-1
Fórmula molecular C13H8BrIN2
Peso molecular (g/mol) 399.029
Número MDL MFCD00444892
Clave InChI DOUYIPIXURZQRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-bromophenyl-6-iodoimidazo 1,2-a pyridine, acmc-20aopu, 2-4-bromophenyl-6-iodoimidazo 1,2-pyridine, 2-4-bromophenyl-6-iodoh-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,2-4-bromophenyl-6-iodo, 2-4-bromophenyl-6-iodoimidazo 1 2-a p
PubChem CID 14042758
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)-6-yodoimidazo[1,2-a]piridina
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CN3C=C(C=CC3=N2)I)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromophenyl)-6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Punto de fusión 212°C to 216°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.03
Porcentaje de pureza 97%