Learn More
2-(4-bromofenil)-5-metil-1,3,4-oxadiazol, Thermo Scientific™
Código de producto. 11366845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11366845 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 11366845 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61710DE
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1, 3, 4-oxadiazole
CAS 41421-03-8
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H7BrN2O
Número MDL MFCD00491620
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-4-bromophenyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-4-bromophenyl-5-methyl, 2-4-bromo-phenyl-5-methyl-1,3,4 oxadiazole, 2-4-bromophenyl-5-methyl-1,3,4 oxadiazole, 2-4-bromo-phenyl-5-methyl-1,3,4 oxadiazo le
Clave InChI PQSCYRJMPVYVKU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN=C(O1)C1=CC=C(Br)C=C1
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)-5-metil-1,3,4-oxadiazol
Peso molecular (g/mol) 239.07
PubChem CID 540693
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.07
Porcentaje de pureza 97%