Learn More
2-(4-Bromofenil)-5-(1-naftil)-1,3,4-oxadiazol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11392576
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392576 1 g 1 g
11302586 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08554.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68047-37-0
Fórmula molecular C18H11BrN2O
Peso molecular (g/mol) 351.203
Número MDL MFCD00050980
Clave InChI VZEIYIPOCFGTPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-bromophenyl-5-1-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, unii-3fs9b9sgx8, 3fs9b9sgx8, 2-4-bromophenyl-5-naphthalen-1-yl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-4-bromophenyl-5-1-naphthalenyl, 5-4-bromophenyl-2-naphthyl-1,3,4-oxadiazole, 2-1-naphthyl-5-4-bromophenyl-1,3,4-oxadiazole
PubChem CID 631794
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)-5-naftaleno-1-il-1,3,4-oxadiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C3=NN=C(O3)C4=CC=C(C=C4)Br
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromophenyl)-5-(1-naphthyl)-1,3,4-oxadiazole
Punto de fusión 146°C to 149°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.2
Porcentaje de pureza 99%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.