Learn More
2-(4-Bromofenil)-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472339 250 mg 250 miligramos
15462339 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472339 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64919.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2077-19-2 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. It is a medicine intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Es un medicamento intermedio.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (1,4 g/l) (25 °C)
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2077-19-2
Fórmula molecular C9H11BrO
Peso molecular (g/mol) 215.09
Número MDL MFCD11870096
Clave InChI AOGYBHJTXLXRSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-bromophenyl propan-2-ol, 2-4-bromophenyl-2-propanol, acmc-209fdx, 2-4-bromophenyl propan-2-o1, 2-4-bromophenyl-propan-2-ol, 2-4-bromo-phenyl propan-2-ol, 2-4-bromo-phenyl-propan-2-ol, p-bromo-alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol, 4-bromo-alpha,alpha-dimethylbenzyl alcohol
PubChem CID 12681920
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)propan-2-ol
SMILES CC(C)(O)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromophenyl)-2-propanol
Punto de fusión 40°C to 45°C
Color Blanco
Densidad 1.356 g/mL
Punto de ebullición 75°C to 85°C (0.1 mmHg)
Índice de refracción 1.552
Cantidad 250 mg
Beilstein 1935066
Información de solubilidad Slightly soluble in water (1.4g/L) (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido