Learn More
Ácido 2-(4-bromofenil)-2,2'-dimetilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Bromophenyl)-2,2'-dimethylacetic Acid |
| CAS | 32454-35-6 |
| Fórmula molecular | C10 H11 Br O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, 4-bromo-α,α-dimethyl-, Hydratropic acid, p-bromo-α-methyl- (6CI,8CI), 4-Bromo-α,α-dimethylbenzeneacetic acid, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid, 2-(4-Bromophenyl)-2-methylpropionic acid, 2-(4-Bromophenyl)-2,2'-dimethylacetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11BrO2/c1-10(2,9(12)13)7-3-5-8(11)6-4-7/h3-6H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C)(C(=O)O)c1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-bromofenil)-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 243.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.9942 |