Learn More
2-(4-Bromofenil)-1,3-dioxolano, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10677084 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10677084 1 g Frasco de vidrio 1 g
10511844 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10677084 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393220010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10602-01-4 | C9H9BrO2 | 229.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10602-01-4
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.07
Número MDL MFCD01318950
Clave InChI ZYIMHOWVWWHLDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-bromophenyl-1,3-dioxolane, 1-bromo-4-1,3-dioxolan-2-yl benzene, 4-bromobenzaldehyde ethylene acetal, 1,3-dioxolane,2-4-bromophenyl, 2-4'-bromophenyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 2-4-bromophenyl, bromophenyldioxolane, acmc-2098ib, 2-4-bromophenyl dioxolane, 4-bromobenzaldehyde ethylene ketal
PubChem CID 2773842
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)-1,3-dioxolano
SMILES C1COC(O1)C2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromophenyl)-1, 3-dioxolane
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.