Learn More
2-(4-Bromofenil)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Bromophenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| CAS | 1057279-05-6 |
| Fórmula molecular | C15H14BrN |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14BrN/c16-14-5-7-15(8-6-14)17-10-9-12-3-1-2-4-13(12)11-17/h1-8H,9-11H2 |
| SMILES | Brc1ccc(cc1)N2CCc3ccccc3C2 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-bromofenil)-3,4-dihidro-1H-isoquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 288.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.031 |