Learn More
2-(4-Bromofenoxi)tetrahidropirano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485660 10 g 10 g
11495660 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485660 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25914.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36603-49-3 | C11H13BrO2 | 257.127 g/mol
2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran can be used to produce 4-bromo-phenol at temperature of 20°C. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(4-bromofenoxi)tetrahidropirano se puede utilizar para producir 4-bromo-fenol a una temperatura de 20 °de C y se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. El material incompatible son los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36603-49-3
Fórmula molecular C11H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 257.127
Número MDL MFCD00091551
Clave InChI MXDQGXMBJCGRCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-bromophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-4-bromophenoxy tetrahydropyran, 2-4-bromophenoxy oxane, 2h-pyran, 2-4-bromophenoxy tetrahydro, 2-4'-bromophenoxy-tetrahydropyran, 4-bromophenyl thp ether, acmc-209inn, bromophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-4-bromophenoxy-tetrahydropyran
PubChem CID 4646436
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenoxi)oxano
SMILES C1CCOC(C1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromophenoxy)tetrahydropyran
Punto de fusión 55°C to 58°C
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.13
Porcentaje de pureza 98%