Learn More
2-(4-Bromofenoxi)piridina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Bromophenoxy)pyridine |
| % mín. CAS | 94.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.09 |
| Porcentaje de pureza | 95% |