Learn More
2-(4-Bromofenoxi)-N,N-dimetiletilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylethylamine |
| CAS | 2474-07-9 |
| Fórmula molecular | C10 H14 Br N O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14BrNO/c1-12(2)7-8-13-10-5-3-9(11)4-6-10/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCOc1ccc(Br)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-bromofenoxi)-N,N-dimetiletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 244.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.0259 |