Learn More
2-(4-Bromofenoxi)-N,N-dimetiletilamina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylethylamine-d6 |
| CAS | 1794787-00-0 |
| Fórmula molecular | C10H8D6BrNO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Bromo-4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzene-d6, 4-Bromophenyl 2-(Dimethylamino)ethyl Ether-d6, N,N-Dimethyl-2-(p-bromophenoxy)ethylamine-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14BrNO/c1-12(2)7-8-13-10-5-3-9(11)4-6-10/h3-6H,7-8H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CCOc1ccc(Br)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-(4-bromofenoxi)-N,N-bis(trideuteriometil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 250.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.0635 |