Learn More
2-(4-Bromofenoxi)-6-metilpirazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10163764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10163764 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10798835 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10163764 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62710DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 915707-62-9
Fórmula molecular C11H9BrN2O
Peso molecular (g/mol) 265.11
Número MDL MFCD09702408
Clave InChI VJZHVPRWFQZLGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-bromophenoxy-6-methylpyrazine, pyrazine, 2-4-bromophenoxy-6-methyl, 4-bromo-1-6-methylpyrazin-2-yloxy benzene
PubChem CID 24229692
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenoxi)-6-metilpirazina
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromophenoxy)-6-methylpyrazine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.11
Porcentaje de pureza 97%