Learn More
2-(4-Bromometilfenil)benzonitrilo, Mikromol™
Descripción
2-(4-Bromometilfenil)benzonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile |
| CAS | 114772-54-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H10 Br N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-(bromomethyl)-, 4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile, 2-(4'-Bromomethylphenyl)benzonitrile, 2-Cyano-4'-(bromomethyl)biphenyl, 2'-(Cyano)biphenyl-4-ylmethyl bromide, 2'-Cyano-4-(bromomethyl)-1,1'-biphenyl, 4-(2-Cyanophenyl)benzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2'-cyanobiphenyl, 4-Bromomethyl-2'-cyano-1,1'-biphenyl, 4'-(Bromomethyl)-2-cyanobiphenyl, 4'-Bromomethyl-2-cyano-1,1'-biphenyl, 4'-Bromomethylbiphenyl-2-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10BrN/c15-9-11-5-7-12(8-6-11)14-4-2-1-3-13(14)10-16/h1-8H,9H2 |
| SMILES | BrCc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(bromometil)fenil]benzonitrilo |
| Mostrar más |