Learn More
2-[(4-Bromometil)fenil]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(4-Bromomethyl)phenyl]pyridine |
| CAS | 52199-24-3 |
| Fórmula molecular | C12H10BrN |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(2-Pyridyl)benzyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10BrN/c13-9-10-4-6-11(7-5-10)12-3-1-2-8-14-12/h1-8H,9H2 |
| SMILES | BrCc1ccc(cc1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(bromometil)fenil]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 248.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.9997 |