Learn More
Ácido 2-[4-(bromometil)fenil]propiónico, TRC
Código de producto. 30343147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343147 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30343147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4159465G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic Acid
CAS 111128-12-2
Fórmula molecular C10H11BrO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-(Bromomethyl)-alpha-methylbenzeneacetic Acid, 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propanoic Acid, 2-[p-(Bromomethyl)phenyl]propionic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11BrO2/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,12,13)
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(CBr)cc1
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(bromometil)fenil]propanoico
Peso molecular (g/mol) 243.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.9942