Learn More
Ácido 2-[4-(bromometil)fenil]propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic Acid |
| CAS | 111128-12-2 |
| Fórmula molecular | C10H11BrO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-(Bromomethyl)-alpha-methylbenzeneacetic Acid, 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propanoic Acid, 2-[p-(Bromomethyl)phenyl]propionic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11BrO2/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1ccc(CBr)cc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-[4-(bromometil)fenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 243.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.9942 |