Learn More
Ácido 2-[4-(brometil)fenil]propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457258 25 g 25 g
15447258 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60763.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 111128-12-2 | C10H11BrO2 | 243.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111128-12-2
Fórmula molecular C10H11BrO2
Peso molecular (g/mol) 243.1
Número MDL MFCD02093445
Clave InChI QQXBRVQJMKBAOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-bromomethyl phenyl propanoic acid, 2-4-bromomethyl phenyl propionic acid, 2-4-bromomethyl phenylpropionic acid, 2-4-bromomethyl-phenyl-propionic acid, 4-bromomethyl hydratropic acid, 2-4-bromomethyl phenyl propanic acid, 2-p-bromomethyl phenyl propionic acid, 2-4'-bromomethylphenyl propionic acid, 2-4-bromomethyl phenylproplonic acid
PubChem CID 2733978
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(bromometil)fenil]propanoico
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)CBr)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid
Punto de fusión 126°C to 130°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1
Porcentaje de pureza 96%