Learn More
2-(4-Bromobencil)tiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10113864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113864 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10674015 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10113864 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC70610DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 118150-25-7
Fórmula molecular C11H9BrS
Peso molecular (g/mol) 253.157
Número MDL MFCD11841076
Clave InChI GGYCIKURJBHUER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-bromobenzyl thiophene, 2-4-bromophenyl methyl thiophene
PubChem CID 15322628
Nombre IUPAC 2-[(4-bromofenil)metil]tiofeno
SMILES C1=CSC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromobenzyl)thiophene
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.16
Porcentaje de pureza 97%