Learn More
Yoduro de 2-(4-bromo-2-clorofenil)etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethyl Iodide |
| CAS | 916516-91-1 |
| Fórmula molecular | C8H7BrClI |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Bromo-2-chloro-1-(2-iodoethyl)-benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BrClI/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3-4H2 |
| SMILES | Clc1cc(Br)ccc1CCI |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-cloro-1-(2-yodoetil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 345.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.8464 |