Learn More
Yoduro de 2-(4-bromo-2-clorofenil)etilo, TRC
Código de producto. 30331617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30331617 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30331617 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68224050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethyl Iodide
CAS 916516-91-1
Fórmula molecular C8H7BrClI
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-Bromo-2-chloro-1-(2-iodoethyl)-benzene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrClI/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3-4H2
SMILES Clc1cc(Br)ccc1CCI
Nombre IUPAC 4-bromo-2-cloro-1-(2-yodoetil)benceno
Peso molecular (g/mol) 345.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.8464
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.