Learn More
2-(4-Bromo-2-clorofenil)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Bromo-2-chlorophenyl)ethanol |
| CAS | 916516-90-0 |
| Fórmula molecular | C8H8BrClO |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Bromo-2-chloro-benzeneethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8BrClO/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5,11H,3-4H2 |
| SMILES | OCCc1ccc(Br)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(4-bromo-2-clorofenil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 235.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.9447 |