Learn More
2-(4-Bromo-1H-pirazol-1-il)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10873761
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10873761 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10873761 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00332DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
CAS 1174064-66-4
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C10H7BrN2O
Número MDL MFCD12756233
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 2-4-bromopyrazol-1-yl benzaldehyde, 2-4-bromopyrazolyl benzaldehyde
Clave InChI SHWJJFKWHUIAFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CN(N=C1)C1=CC=CC=C1C=O
Nombre IUPAC 2-(4-bromopirazol-1-il)benzaldehído
Peso molecular (g/mol) 251.08
PubChem CID 45594326
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.08