Learn More
2-(4-Bromo-1-pirazolil)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15467778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467778 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15467778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61270.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromo-1-pyrazolyl)benzonitrile
CAS 1184023-09-3
Fórmula molecular C10H6BrN3
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Sinónimo 2-4-bromopyrazol-1-yl benzonitrile, 2-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzonitrile, 2-4-bromo-1-pyrazolyl benzonitrile
Clave InChI RPTLEHPSCLVUDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)N2C=C(C=N2)Br
Nombre IUPAC 2-(4-bromopirazol-1-il)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 248.083
PubChem CID 61035135
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido