Learn More
2-(4-Boc-1-piperazinil)benzamidoxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15424498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424498 1 g 1 g
15434498 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58152.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1421266-71-8
Fórmula molecular C16H24N4O3
Peso molecular (g/mol) 320.393
Número MDL MFCD22989355
Clave InChI BXXGLAKGJLLFHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-boc-1-piperazinyl benzamidoxime
PubChem CID 121235549
Nombre IUPAC 4-[2-[(Z)-N'-hidroxicarbamimidoil]fenil]piperazina-1-carboxilato de terc-butil
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=CC=C2C(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Boc-1-piperazinyl)benzamidoxime
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.39
Porcentaje de pureza 97%