Learn More
Éster etílico de ácido 2,4-bis-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxílico, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2, 4-Bis-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester |
| CAS | 188781-15-9 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C9H6F6N2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | ethyl 2,4-bis trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylicacid ethyl ester, 2,4-bis trifluoromethyl-5-ethoxycarbonyl pyrimidine, ethyl-2,4-bis trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 2,4-bis-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2,4-bis-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-trifluoromethyl-4-trifluoromethyl-5-pyrimidine carboxylate |
| Clave InChI | SRFVAGSJHJMMME-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2,4-bis(trifluorometil)pirimidina-5-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |