Learn More
Bromuro de 2,4-bis(trifluorometil)bencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486766 5 g 5 g
11476766 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11486766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23910.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140690-56-8 | C9H5BrF6 | 307.033 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140690-56-8
Fórmula molecular C9H5BrF6
Peso molecular (g/mol) 307.033
Número MDL MFCD00010306
Clave InChI SWFFFUJOWAJJCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4-bis trifluoromethyl benzene, 2,4-bis trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis trifluoromethyl-1-bromomethyl benzene, pubchem4879, acmc-1c0tm, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzylbromide, 2,4-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzyl bromide
PubChem CID 518871
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-2,4-bis(trifluorometilo)benceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Densidad 1.637
Punto de ebullición 112°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.4511
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 7995492
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.04
Porcentaje de pureza 97%