Learn More
Alcohol 2,4-bis(trifluorometil)bencílico, 98 %
Código de producto. 11465626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465626 5 g 5 g
11455626 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20757.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143158-15-0
Fórmula molecular C9H6F6O
Peso molecular (g/mol) 244.136
Número MDL MFCD00042491
Clave InChI NDHDRXKQSOFDNV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736131
Nombre IUPAC [2,4-Bis(trifluorometil)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,4-bis trifluoromethyl benzyl alcohol, 2,4-bis trifluoromethyl phenyl methanol, benzenemethanol,2,4-bis trifluoromethyl, benzenemethanol, 2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis trifluoromethyl phenyl methan-1-ol, acmc-20aoe9, rarechem al bd 0344, 2,4-bis trifluoromethyl benzylalcohol, 2,4-di trifluoromethyl benzyl alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.15
Porcentaje de pureza 98%