Learn More
Ácido 2,4-bis(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10513611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10513611 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10513611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311730010
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Nombre de nota 98%
CAS 32890-87-2
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 109.0°C to 113.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H4F6O2
Fórmula lineal (CF3)2C6H3CO2H
Número MDL MFCD00042496
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,4-bis trifluoromethyl benzoic acid, 2,4-bis-trifluoromethylbenzoic acid, 2,4-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, maybridge4_003283, acmc-20aoeb, pubchem8491, rarechem al bo 0512
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Clave InChI JTOIZLCQNWWDCN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2,4-bis(trifluorometil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 258.12
PubChem CID 141752
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
RU– Solo para uso en investigación