Learn More
Ácido 2,4-bis(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11425596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425596 1 g 1 g
11435596 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20731.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32890-87-2
Fórmula molecular C9H4F6O2
Peso molecular (g/mol) 258.119
Número MDL MFCD00042496
Clave InChI JTOIZLCQNWWDCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-bis trifluoromethyl benzoic acid, 2,4-bis-trifluoromethylbenzoic acid, 2,4-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, maybridge4_003283, acmc-20aoeb, pubchem8491, rarechem al bo 0512
PubChem CID 141752
Nombre IUPAC ácido 2,4-bis(trifluorometil)benzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 108°C to 110°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2057460
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.12
Porcentaje de pureza 98%