Learn More
Ácido 2,4-bis(trifluorometil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354925 1 g 1 g
11364925 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354925 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18161.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 153254-09-2 | C8H5BF6O2 | 257.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153254-09-2
Fórmula molecular C8H5BF6O2
Peso molecular (g/mol) 257.93
Número MDL MFCD01631349
Clave InChI WLYPBMBWKYALCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-bis trifluoromethyl phenylboronic acid, 2,4-bis trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2,4-bis trifluoromethyl phenylboronicacid, 2,4-bis trifluoromethyl phenyl boronic acid, boronic acid, 2,4-bis trifluoromethyl phenyl, 2,4-bis-trifluoromethylphenylboronic acid, pubchem5262, acmc-209d8w, 2,4-bis trifluoromethyl phenyl, 2,4-bistrifluoromethylbenzeneboronic acid
PubChem CID 2782667
Nombre IUPAC ácido [2,4-bis(trifluorometil)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.93
Porcentaje de pureza 97%