Learn More
2,4-Bis(trifluorometil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11490047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490047 5 g 5 g
11480047 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20978.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59664-42-5
Fórmula molecular C9H4F6O
Peso molecular (g/mol) 242.12
Número MDL MFCD00083535
Clave InChI DLRCWXOCZIUZBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-bis trifluoromethyl benzaldehyde, 2,4-ditrifluoromethylbenzaldehyde, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,4-bis trifluoromethyl, pubchem7129, acmc-209xb0, ksc610e6l, 2,4-di trifluoromethyl benzaldehyde, 2,4-bis trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 2736095
Nombre IUPAC 2,4-bis(trifluorometil)benzaldehído
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=O)C(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densidad 1.48
Punto de ebullición 172°C
Temperatura de inflamación 68°C (155°F)
Índice de refracción 1.42
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.12
Porcentaje de pureza 97%