Learn More
2,4-bis(p-toliltio)-1,3-ditia-2,4-difosfetano-2,4-disulfuro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Bis(p-tolylthio)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane-2,4-disulfide |
| CAS | 114234-09-2 |
| Fórmula molecular | C14H14P2S6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,4-Bis(p-tolylthio)-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, Heimgartner's Reagent |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14P2S6/c1-11-3-7-13(8-4-11)19-15(17)21-16(18,22-15)20-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(SP2(=S)SP(=S)(Sc3ccc(C)cc3)S2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2,4-bis[(4-metilfenil)sulfanil]-2,4-bis(sulfanilideno)-1,3,2λ ^{5},4λ ^{5}-ditiadifosfetano |
| Peso molecular (g/mol) | 436.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 435.8895 |