Learn More
2,4-bis(p-toliltio)-1,3-ditia-2,4-difosfetano-2,4-disulfuro, TRC
Código de producto. 30410678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30410678 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30410678 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7688455G
Este artículo no se puede devolver. Se returpolitik
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2,4-Bis(p-tolylthio)-1,3-dithia-2,4-diphosphetane-2,4-disulfide
CAS 114234-09-2
Fórmula molecular C14H14P2S6
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,4-Bis(p-tolylthio)-2,4-dithioxo-1,3,2,4-dithiadiphosphetane, Heimgartner's Reagent
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14P2S6/c1-11-3-7-13(8-4-11)19-15(17)21-16(18,22-15)20-14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
SMILES Cc1ccc(SP2(=S)SP(=S)(Sc3ccc(C)cc3)S2)cc1
Nombre IUPAC 2,4-bis[(4-metilfenil)sulfanil]-2,4-bis(sulfanilideno)-1,3,2λ ^{5},4λ ^{5}-ditiadifosfetano
Peso molecular (g/mol) 436.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.8895
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.