Learn More
2,4-Bis(clorometil)mesitileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471478
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471478 10 g 10 g
11481478 50 g 50 g
11491478 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11471478 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13838.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1585-17-7 | C11H14Cl2 | 217.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1585-17-7
Fórmula molecular C11H14Cl2
Peso molecular (g/mol) 217.13
Número MDL MFCD00013681
Clave InChI JMNDJDCLOQRCJV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-bis chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-bis chloromethyl mesitylene, benzene, 2,4-bis chloromethyl-1,3,5-trimethyl, 2,4-di chloromethyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4-bis chloromethylmesitylene, acmc-209dhz, bis-chloromethyl mesitylene, bis-chloromethyl-mesitylene, jmndjdcloqrcjv-uhfffaoysa, 2,4-bis-chloromethyl mesitylene
PubChem CID 137095
Nombre IUPAC 2,4-bis(clorometil)-1,3,5-trimetilbenceno
SMILES CC1=CC(C)=C(CCl)C(C)=C1CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Bis(chloromethyl)mesitylene
Punto de fusión 104°C to 107°C
Punto de ebullición 180°C (20 mmHg)
Cantidad 10 g
Número UN UN3261
Beilstein 2520798
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.14
Porcentaje de pureza 98%