Learn More
2,4-bis(acetilamino)-2,4,6-tridesoxi-D-galactosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4-Bis(acetylamino)-2,4,6-trideoxy-D-galactose |
| CAS | 68567-47-5 |
| Fórmula molecular | C10H18N2O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18N2O5/c1-5(14)9(12-7(3)16)10(17)8(4-13)11-6(2)15/h4-5,8-10,14,17H,1-3H3,(H,11,15)(H,12,16)/t5-,8+,9+,10-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)C)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)C=O |
| Nombre IUPAC | N-[(2R,3S,4S,5R)-4-acetamido-3,5-dihidroxi-1-oxohexan-2-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 246.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.1216 |