Learn More
Ácido fosfórico de éster difenílico de 2,4-bis(1-metiletil)fenilo, TRC
Código de producto. 30337585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30337585 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30337585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB45148050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Bis(1-methylethyl)phenyl Diphenyl Ester Phosphoric Acid
CAS 96107-55-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C24 H27 O4 P
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2,4-diisopropylphenyl Diphenyl Phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C24H27O4P/c1-18(2)20-15-16-24(23(17-20)19(3)4)28-29(25,26-21-11-7-5-8-12-21)27-22-13-9-6-10-14-22/h5-19H,1-4H3
SMILES CC(C)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)c(c1)C(C)C
Nombre IUPAC fosfato de (2,4-diisopropilfenil) difenilo
Peso molecular (g/mol) 410.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.1647
Porcentaje de pureza >95