Learn More
2,4-bis(1-metiletil)fenol, Mikromol™
Código de producto. 30052293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30052293 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052293 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0461.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,4-bis(1-metiletil)fenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Bis(1-methylethyl)phenol
CAS 5-6-2934
Nombres de analitos o componentes 2,4-Bis(1-methylethyl)phenol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,4-Bis(1-methylethyl)phenol, Propofol Imp. A (EP), Propofol Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-5-6-12(13)11(7-10)9(3)4/h5-9,13H,1-4H3
SMILES CC(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)C
Nombre IUPAC 2,4-di(propan-2-il)fenol
Peso molecular (g/mol) 178.27
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1358 g/mol