Learn More
2-(4-benciloxifenil)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol |
| CAS | 61439-59-6 |
| Fórmula molecular | C15 H16 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16O2/c16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)17-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-9,16H,10-12H2 |
| SMILES | OCCc1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-(4-fenilmetoxifenil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 228.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.115 |