Learn More
2-(4-benciloxifenil)etanol, TRC
Código de producto. 30342299
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342299 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30342299 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2876705G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol
CAS 61439-59-6
Fórmula molecular C15 H16 O2
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H16O2/c16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)17-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-9,16H,10-12H2
SMILES OCCc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
Nombre IUPAC 2-(4-fenilmetoxifenil)etanol
Peso molecular (g/mol) 228.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.115