Learn More
2-(4-Benciloxifenil)etanol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374086 25 g 25 g
11364086 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19217.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 61439-59-6 | C15H16O2 | 228.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61439-59-6
Fórmula molecular C15H16O2
Peso molecular (g/mol) 228.29
Número MDL MFCD00017532
Clave InChI JCUJAHLWCDISCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-benzyloxyphenyl ethanol, 2-4-benzyloxy phenyl ethanol, p-benzyloxy phenethyl alcohol, 4-benzyloxyphenylethyl alcohol, 4-benzyloxyphenethyl alcohol, 4-benzyloxy phenethylalcohol, benzeneethanol, 4-phenylmethoxy, 2-p-benzyloxyphenyl ethanol, 4-benzyloxy phenethyl alcohol
PubChem CID 3017260
Nombre IUPAC 2-(4-fenilmetoxifenil)etanol
SMILES OCCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol
Punto de fusión 85°C to 87°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2054624
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.29
Porcentaje de pureza ≥98%