Learn More
2-(4-Benciloxi-2-metoxifenil)-2-hidroxietilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Benzyloxy-2-methoxyphenyl)-2-hydroxy-ethylamine |
| CAS | 60372-08-9 |
| Fórmula molecular | C16H19NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | alpha-(Aminomethyl)-3-methoxy-4-(phenylmethoxy)-benzenemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19NO3/c1-19-16-9-13(14(18)10-17)7-8-15(16)20-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-9,14,18H,10-11,17H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(ccc1OCc2ccccc2)C(O)CN |
| Nombre IUPAC | 2-amino-1-(3-metoxi-4-fenilmetoxifenil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 273.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.1365 |