Learn More
2-(4-Benciloxi-2-metoxifenoxi)etilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Benzyloxy-2-methoxyphenoxy)-ethylamine |
| CAS | 887353-05-1 |
| Fórmula molecular | C16 H19 N O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19NO3/c1-18-16-11-14(7-8-15(16)19-10-9-17)20-12-13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11H,9-10,12,17H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(OCc2ccccc2)ccc1OCCN |
| Nombre IUPAC | 2-(2-metoxi-4-fenilmetoxifenoxi)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 273.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.1365 |