Learn More
Éster etílico del ácido [2-[4-(aminosulfonil)fenil]etil]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl [2-(4-Sulphamoylphenyl)ethyl]carbamate |
| CAS | 192118-08-4 |
| Fórmula molecular | C11 H16 N2 O4 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Carbamic acid, [2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl]-, ethyl ester (9CI), Ethyl [2-(4-Sulphamoylphenyl)ethyl]carbamate, Ethyl [2-(4-Sulfamoylphenyl)ethyl]carbamate, [2-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]ethyl]carbamic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16N2O4S/c1-2-17-11(14)13-8-7-9-3-5-10(6-4-9)18(12,15)16/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H2,12,15,16) |
| SMILES | CCOC(=O)NCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | N-[2-(4-sulfamoilfenil)etil]carbamato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 272.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.0831 |